Documenti fondamentali
GF71248013
Nickel
mesh, size 0.43 mm, size 60 × 120 mm, thickness 0.004 mm
Sinonimo/i:
NI008720
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ni
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141729
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 712-480-13
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
Misura
0.43 mm
60 × 120 mm
Spessore
0.004 mm
P. eboll.
2732 °C (lit.)
Punto di fusione
1453 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Srinidhi Nagaraja et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 108(6), 2681-2690 (2020-03-12)
Nitinol is commonly used in medical implants due to its unique thermomechanical properties of shape memory and superelasticity. Free nickel has the potential to induce biological responses that may be a concern for permanent implants manufactured from nickel-containing alloys. Although