Documenti fondamentali
GF70444245
Copper/Beryllium
insulated wire, Cu98%/Be 2%, conductor diameter 0.075 mm, length 200 m, insulation thickness 0.008 mm
Sinonimo/i:
CU075830
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 704-442-45
Lunghezza
200 m
Diametro
0.075 mm
Spessore isolante
0.008 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)