Documenti fondamentali
GF70065547
Nickel silver
tube, Cu62%/Ni18%/Zn20%, outside diameter 1.1 mm, length 970 mm, wall thickness 0.21 mm
Sinonimo/i:
CU107140
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 700-655-47
Lunghezza
970 mm
D.E.
1.1 mm
Spessore delle pareti
0.21 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)