Documenti fondamentali
GF69367450
Gold-antimony alloy, Au99Sb1
0.5m wire, 0.50mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
AU145140
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 693-674-50
L × diam.
0.5 m × 0.50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)