GF69118948
Iron/boron/silicon
foil, thickness 0.025 mm, Fe78%/B 13%/Si 9%, length 5 m, coil width 50 mm
Sinonimo/i:
FE810250
About This Item
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 691-189-48
Lunghezza
5 m
Largh. bobina
50 mm
Spessore
0.025 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)