GF68821937
Indium-tin alloy, In90Sn10
200mm rod, 5.0mm diameter
Sinonimo/i:
IN027920
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 688-219-37
L × diam.
200 mm × 5.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)