GF68522317
Terbium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Sinonimo/i:
Terbium, TB000200
About This Item
Saggio
99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 685-223-17
Resistività
116 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
50x50 mm × 0.025 mm
P. ebollizione
3230 °C (lit.)
Punto di fusione
1356 °C (lit.)
Densità
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Tb]
InChI
1S/Tb
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)