GF67868106
Nickel-titanium alloy, Ni90Ti10
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Sinonimo/i:
NJ086010
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 678-681-06
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF67868106-1EA | 4061825441344 |