GF67588149
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 25 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
CT303451
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 675-881-49
Misura
150 × 150 mm
Spessore
25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)