Key Documents
GF66446534
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
50m wire, 1.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI105160
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 664-465-34
L × diam.
50 m × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)