Key Documents
GF66429119
Brass alloy, Cu70Zn30
sphere, 2.0mm diameter, 5.08μm sphericity, precision sphere, grade 200, 100pcs
Sinonimo/i:
CU086820
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Forma fisica
spheres (grade 200)
Qualità
precision sphere
Confezionamento
1 ea of 100 pieces
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 664-291-19
Diametro
2.0 mm
sphericity
5.08 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)