GF66403199
Polyethylene - Low Density
(LDPE), sheet, thickness 4.8 mm, size 600 × 600 mm, condition stress relieved
Sinonimo/i:
ET313048
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 664-031-99
Misura
600 × 600 mm
Spessore
4.8 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF66403199-2EA | 4061825077567 |
GF66403199-1EA | 4061825077550 |