GF65397718
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 25 x 25mm, 0.38mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
CU070475
About This Item
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 653-977-18
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.38 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)