GF65377839
Titanium alloy beta 3, Ti77.5Mo12Zr6Sn4.5
foil, 150 x 150mm, 0.42mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Sinonimo/i:
TI050400
About This Item
Forma fisica
annealed (precipitation hardenable)
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 653-778-39
Misura × spessore
150 mm × 150 mm × 0.42 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)