GF64929112
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
100mm rod, 10.0mm diameter
Sinonimo/i:
TI017925
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 649-291-12
L × diam.
100 mm × 10.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)