GF64800817
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
foil, 25mm disks, 0.25mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
MO010270
About This Item
Forma fisica
foil (disks - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 648-008-17
Misura × spessore
25 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)