GF63950115
Polyimide
(PI), metallized film, thickness 0.025 mm, L 0.5 m, condition metallized on one side with 30 nm aluminum
Sinonimo/i:
IM301825
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 639-501-15
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.025 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3