Documenti fondamentali
GF63894145
Tungsten boride
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Sinonimo/i:
W 506010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 638-941-45
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)