Documenti fondamentali
GF63666737
Nickel silver
rod, Cu45%/Zn43%/Ni10%/Pb2%, 20.5 mm diameter, length 200 mm
Sinonimo/i:
CZ047930
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 636-667-37
Lunghezza
200 mm
Diametro
20.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)