Key Documents
GF63357611
Manganin® - resistance alloy
wire, 0.18 mm diameter, Cu86%/Mn12%/Ni 2%, length 500 m
Sinonimo/i:
CU065138
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 633-576-11
Lunghezza
500 m
Diametro
0.18 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)