GF61610699
Copper
insulated wire, 100m, conductor diameter 0.24mm, insulation thickness 0.25mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation
Sinonimo/i:
Copper, CU005893
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 616-106-99
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diam. × spessore
100 m × 0.24 mm × 0.25 mm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF61610699-1EA | 4061825366333 |