GF61226524
Copper
insulated wire, 10m, conductor diameter 0.24mm, insulation thickness 0.25mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation
Sinonimo/i:
Copper, CU005893
About This Item
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 612-265-24
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Lungh. filo × diam. × spessore
10 m × 0.24 mm × 0.25 mm, insulated
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)