GF61177406
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.025 mm, L 2 m, natural
Sinonimo/i:
AC311025
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 611-774-06
Lunghezza
2 m
Spessore
0.025 mm
Colore
natural
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)