Key Documents
GF61163557
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
200mm rod, 20mm diameter
Sinonimo/i:
FE087930
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 611-635-57
L × diam.
200 mm × 20 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)