GF60346672
Palladium-silver alloy, Pd75Ag25
50mm tube, 4.7mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 4.2mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PD037400
About This Item
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 603-466-72
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)