Documenti fondamentali
GF59913928
Iron/Nickel/Boron
foil, Fe40%/Ni38%/B 18%/Mo 4%, thickness 0.025 mm, coil width 50 mm, length 2 m
Sinonimo/i:
FE830250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 599-139-28
Lunghezza
2 m
Largh. bobina
50 mm
Spessore
0.025 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF59913928-1EA4061821159274