GF59913603
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
foil, 100 x 100mm, 1.0mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
MO010400
About This Item
Forma fisica
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 599-136-03
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)