Key Documents
GF59624893
Neodymium-iron-boron alloy, Nd2Fe14B
3mm rod, 10mm diameter, rare earth magnet, parylene coating
Sinonimo/i:
ND017920
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 596-248-93
L × diam.
3 mm × 10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)