Key Documents
GF59398048
Tungsten
powder, max. particle size 250 micron, weight 100 g, min. particle size 50 micron
Sinonimo/i:
W 006011, W
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
W
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141747
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 593-980-48
Resistività
4.9 μΩ-cm, 20°C
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
250 μm
P. eboll.
5660 °C (lit.)
Punto di fusione
3410 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[W]
InChI
1S/W
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Self-heat. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)