Documenti fondamentali
GF59070405
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
500mm rod, 3.2mm diameter
Sinonimo/i:
FE027905
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 590-704-05
L × diam.
500 mm × 3.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)