GF58623420
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
0.1m wire, 0.075mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
W 015100
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 586-234-20
L × diam.
0.1 m × 0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)