Key Documents
GF58255836
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 15mm disks, 0.30mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE040305
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 582-558-36
Misura × spessore
15 mm × 0.30 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)