GF58140851
Quartz - fused
sheet, thickness 2.0 mm, 23 mm diameter, condition polished both sides
Sinonimo/i:
SI613122
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 581-408-51
Diametro
23 mm
23 mm
Spessore
2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)