GF58108226
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
185mm wire, 0.5mm diameter, straight wire
Sinonimo/i:
W 185120
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 581-082-26
L × diam.
185 mm × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)