GF57968780
Polybutylene Terephthalate - 30% Glass Fiber Reinforced
(PBT 30% GFR), rod, diam. 20 mm, L 500 mm, condition machining feedstock
Sinonimo/i:
ES357920
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 579-687-80
Lunghezza
500 mm
Diametro
20 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)