Key Documents
GF56444407
Polyoxymethylene - Homopolymer
(acetal - homopolymer POMH), granule, 3 mm nominal granule size, weight 0.5 kg, natural
Sinonimo/i:
OX316310
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 564-444-07
Peso
0.5 kg
Colore
natural
Dimensione nominale granuli
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3