GF56174238
Cobalt
rod, 1.5 mm diameter, length 50 mm, high purity 99.99+%
Sinonimo/i:
CO007901
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 561-742-38
Resistività
6.24 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
50 mm
Diametro
1.5 mm
P. ebollizione
2900 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Co]
InChI
1S/Co
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF56174238-2EA | 4061821066374 |
GF56174238-1EA | 4061821066367 |
GF56174238-5EA | 4061821066381 |