GF55688787
Cellulose Acetate Butyrate
(CAB), sheet, thickness 0.76 mm, size 100 × 100 mm, clear
Sinonimo/i:
AC303076
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 556-887-87
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.76 mm
Colore
clear
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)