Documenti fondamentali
GF55511524
Phosphor bronze
foil, Cu 94%/Sn 6%, thickness 0.08 mm, length 0.5 m, coil width 0.4 mm
Sinonimo/i:
CU050247
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 555-115-24
Lunghezza
0.5 m
Largh. bobina
0.4 mm
Spessore
0.08 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)