GF55121677
Platinum
wire reel, 0.2m, diameter 0.0006mm, wollaston, 99.9%, silver coated, coating thickness 0.025 – 0.100 mm
Sinonimo/i:
Platinum, PT005101
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 551-216-77
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × D.E. × D.I.
0.2 m × 0.025-0.1 mm × 0.0006 mm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)