Documenti fondamentali
GF54945502
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
100mm rod, 5.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
TA037920
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 549-455-02
L × diam.
100 mm × 5.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF54945502-1EA4061825464534
GF54945502-2EA4061829965440
GF54945502-5EA4061831015706