GF54652574
Brass alloy, Cu70Zn30
25m wire, 0.025mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
CU085110
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 546-525-74
L × diam.
25 m × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)