Documenti fondamentali
GF53788225
Silicon monoxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.999%
Sinonimo/i:
SI546010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Saggio
99.999%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 537-882-25
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)