Documenti fondamentali
GF53108984
Alumina
rod, 5.0 mm diameter, length 200 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
AL607950
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 531-089-84
Lunghezza
200 mm
Diametro
5.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)