GF52247189
Nickel/Iron
tube, Ni52%/Fe 48%, outside diameter 9.55 mm, length 200 mm, wall thickness 0.275 mm
Sinonimo/i:
NI197750
About This Item
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 522-471-89
Lunghezza
200 mm
D.E.
9.55 mm
Spessore delle pareti
0.275 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)