Key Documents
GF52236064
Titanium/Aluminum/Vanadium
rod, Ti 90%/Al 6%/V 4%, 1.0 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
TI017902
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 522-360-64
Lunghezza
100 mm
Diametro
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)