Documenti fondamentali
GF51257897
Copper-tellurium alloy, Cu99.5Te0.5
200mm rod, 6.0mm diameter
Sinonimo/i:
CY247905
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 512-578-97
L × diam.
200 mm × 6.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)