Key Documents
GF50658891
Polypropylene
(PP), laminate, thickness 0.07 mm, size 600 × 600 mm, polymer thickness 0.050mm
Sinonimo/i:
PP301540
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 506-588-91
Misura
600 × 600 mm
Spessore
0.07 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)