GF50488577
Zirconium
foil, 100x100mm, thickness 0.5mm, annealed, 99.2%
Sinonimo/i:
Zirconium, ZR000310
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.2%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 504-885-77
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
100 x 100 mm × 0.5 mm
P. eboll.
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)