GF50132191
Praseodymium
wire reel, 100mm, diameter 1.0mm, hard, 99.9%
Sinonimo/i:
Praseodymium, PR005110
About This Item
Saggio
99.9%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 501-321-91
Resistività
68 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 1.0 mm
P. ebollizione
3520 °C (lit.)
Punto di fusione
931 °C (lit.)
Densità
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pr]
InChI
1S/Pr
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)